Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rh01094844_m1
See other DST GE Assays ›
Gene Symbol:
DST
Gene Name:
dystonin
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.4: 112620364 - 113108939 on Build Mmul_10
Species:
Rhesus monkey
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rh01094844_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: DST
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_015136591.2
XP_014992077.2
5104
86
XM_015136592.2
XP_014992078.2
5104
86
XM_015136594.2
XP_014992080.2
5077
86
XM_015136595.2
XP_014992081.2
5104
86
XM_015136596.2
XP_014992082.2
5104
86
XM_015136597.2
XP_014992083.2
5005
86
XM_015136598.2
XP_014992084.2
5104
86
XM_015136600.2
XP_014992086.2
4617
86
XM_015136601.2
XP_014992087.2
5104
86
XM_015136602.2
XP_014992088.2
5104
86
XM_015136603.2
XP_014992089.2
4800
86
XM_015136604.2
XP_014992090.2
5104
86
XM_015136606.2
XP_014992092.2
4375
86
XM_015136607.2
XP_014992093.2
4454
86
XM_015136608.2
XP_014992094.2
4323
86
XM_015136609.2
XP_014992095.2
4272
86
XM_015136610.2
XP_014992096.2
4245
86
XM_015136611.2
XP_014992097.2
4623
86
XM_015136612.2
XP_014992098.2
4145
86
XM_015136613.2
XP_014992099.2
4083
86
XM_015136615.2
XP_014992101.2
5104
86
XM_015136618.2
XP_014992104.2
5005
86
XM_015136619.2
XP_014992105.2
4652
86
XM_015136620.2
XP_014992106.2
4323
86
XM_015136621.2
XP_014992107.2
4623
86
XM_015136622.2
XP_014992108.2
3207
86
XM_015136623.2
XP_014992109.2
5185
86
XM_028847459.1
XP_028703292.1
5104
86
XM_028847460.1
XP_028703293.1
3308
86
XM_028847461.1
XP_028703294.1
5104
86
XM_028847462.1
XP_028703295.1
4083
86
XM_028847463.1
XP_028703296.1
4682
86
GenBank mRNA
JU326970.1
-
2875
86
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length between 86 and 100
Recommended Assay
Macaca mulatta
Panther Classification:
Molecular Function -
intermediate filament binding protein
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline