Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rh01097449_m1
See other PLEKHA6 GE Assays ›
Gene Symbol:
PLEKHA6
Gene Name:
pleckstrin homology domain containing A6
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.1: 61726382 - 61882900 on Build Mmul_10
Species:
Rhesus monkey
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rh01097449_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
재고 정보
주문접수 후 제작
Catalog #
4351372
제품 정가
435.00
Your Price
온라인 행사가:
408.65
408.65
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay 상세 정보
Gene Symbol: PLEKHA6
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_002808254.3
XP_002808300.2
2066
103
XM_015119569.2
XP_014975055.2
2754
103
XM_015119641.2
XP_014975127.2
2754
103
XM_015119646.2
XP_014975132.2
2754
103
XM_015119656.2
XP_014975142.2
2691
103
XM_015119687.2
XP_014975173.2
2529
103
XM_015119693.2
XP_014975179.2
2469
103
XM_028852163.1
XP_028707996.1
2751
103
XM_028852166.1
XP_028707999.1
2700
103
XM_028852173.1
XP_028708006.1
2694
103
XM_028852178.1
XP_028708011.1
2673
103
XM_028852181.1
XP_028708014.1
2619
103
XM_028852183.1
XP_028708016.1
2754
103
XM_028852192.1
XP_028708025.1
2300
103
XM_028852197.1
XP_028708030.1
3240
103
XM_028852200.1
XP_028708033.1
2532
103
XM_028852204.1
XP_028708037.1
2532
103
XM_028852206.1
XP_028708039.1
2131
103
XM_028852209.1
XP_028708042.1
2407
103
XM_028852213.1
XP_028708046.1
2355
103
XM_028852220.1
XP_028708053.1
2285
103
XM_028852224.1
XP_028708057.1
2078
103
XM_028852229.1
XP_028708062.1
4571
103
XM_028852234.1
XP_028708067.1
4511
103
GenBank mRNA
JU333465.1
-
2000
103
JV709825.1
-
1869
103
Back To Top
추가 정보
Set Membership:
Amplicon length greater than or equal to 101
Macaca mulatta
Back To Top
관련 제품
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline