Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rh02800659_m1
See other EPB41L2 GE Assays ›
Gene Symbol:
EPB41L2
Gene Name:
erythrocyte membrane protein band 4.1 like 2
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.4: 34418189 - 34645698 on Build Mmul_10
Species:
Rhesus monkey
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rh02800659_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: EPB41L2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_001104857.4
XP_001104857.3
2887
79
XM_015137439.2
XP_014992925.2
3112
79
XM_015137440.2
XP_014992926.2
3146
79
XM_015137443.2
XP_014992929.2
3112
79
XM_015137444.2
XP_014992930.2
3135
79
XM_015137445.2
XP_014992931.2
3055
79
XM_015137446.2
XP_014992932.2
3045
79
XM_015137447.2
XP_014992933.2
2991
79
XM_015137448.2
XP_014992934.2
2942
79
XM_015137449.2
XP_014992935.2
2900
79
XM_015137450.2
XP_014992936.2
2890
79
XM_015137451.2
XP_014992937.2
2864
79
XM_015137452.2
XP_014992938.2
2731
79
XM_015137453.2
XP_014992939.2
2693
79
XM_015137454.2
XP_014992940.2
2714
79
XM_015137455.2
XP_014992941.2
2548
79
XM_015137456.2
XP_014992942.2
2444
79
XM_015137458.2
XP_014992944.2
2378
79
XM_015137461.2
XP_014992947.2
2129
79
XM_028847109.1
XP_028702942.1
3113
79
XM_028847110.1
XP_028702943.1
3080
79
XM_028847114.1
XP_028702947.1
2924
79
XM_028847115.1
XP_028702948.1
2680
79
XM_028847116.1
XP_028702949.1
2483
79
XM_028847117.1
XP_028702950.1
2485
79
XM_028847118.1
XP_028702951.1
2481
79
XM_028847119.1
XP_028702952.1
2465
79
XM_028847120.1
XP_028702953.1
2431
79
XM_028847122.1
XP_028702955.1
2150
79
XM_028847123.1
XP_028702956.1
2116
79
XM_028847124.1
XP_028702957.1
2097
79
GenBank mRNA
JU474641.1
-
2804
79
JV046421.1
-
2731
79
Back To Top
More Information
Additional Information:
This assay maps with 100% identity to the human homologue, and the human gene symbol was added in the Alias field to assist with searches.
Set Membership:
Amplicon length between 71 and 85
3' Most
Recommended Assay
Macaca mulatta
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline