Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rh02855690_m1
See other NRXN3 GE Assays ›
Gene Symbol:
NRXN3
Gene Name:
neurexin 3
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.7: 140299436 - 142019837 on Build Mmul_10
Species:
Rhesus monkey
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rh02855690_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: NRXN3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_015144186.2
XP_014999672.1
5090
79
XM_015144187.2
XP_014999673.1
5781
79
XM_015144212.2
XP_014999698.1
3370
79
XM_015144213.2
XP_014999699.1
3649
79
XM_015144214.2
XP_014999700.2
1860
79
XM_015144215.2
XP_014999701.2
2323
79
XM_015144217.2
XP_014999703.2
2233
79
XM_028852052.1
XP_028707885.1
5781
79
XM_028852053.1
XP_028707886.1
5769
79
XM_028852054.1
XP_028707887.1
5763
79
XM_028852055.1
XP_028707888.1
5756
79
XM_028852057.1
XP_028707890.1
5753
79
XM_028852058.1
XP_028707891.1
5754
79
XM_028852059.1
XP_028707892.1
5751
79
XM_028852060.1
XP_028707893.1
5753
79
XM_028852061.1
XP_028707894.1
5741
79
XM_028852062.1
XP_028707895.1
5729
79
XM_028852063.1
XP_028707896.1
5702
79
XM_028852064.1
XP_028707897.1
5692
79
XM_028852065.1
XP_028707898.1
5627
79
XM_028852066.1
XP_028707899.1
5582
79
XM_028852068.1
XP_028707901.1
5782
79
XM_028852069.1
XP_028707902.1
5782
79
XM_028852070.1
XP_028707903.1
5731
79
XM_028852071.1
XP_028707904.1
5729
79
XM_028852072.1
XP_028707905.1
5717
79
XM_028852073.1
XP_028707906.1
5628
79
XM_028852074.1
XP_028707907.1
5786
79
XM_028852075.1
XP_028707908.1
5786
79
XM_028852076.1
XP_028707909.1
5735
79
XM_028852077.1
XP_028707910.1
5735
79
XM_028852078.1
XP_028707911.1
5669
79
XM_028852079.1
XP_028707912.1
2323
79
XM_028852080.1
XP_028707913.1
5746
79
XM_028852081.1
XP_028707914.1
5587
79
XM_028852082.1
XP_028707915.1
2233
79
GenBank mRNA
JU337151.1
-
3272
79
JU337152.1
-
3182
79
JV727153.1
-
3386
79
JV727154.1
-
3386
79
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length between 71 and 85
3' Most
Recommended Assay
Macaca mulatta
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0