Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rh07228784_m1
See other EPB41 GE Assays ›
Gene Symbol:
EPB41
Gene Name:
erythrocyte membrane protein band 4.1
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.1: 195561876 - 195800718 on Build Mmul_10
Species:
Rhesus monkey
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rh07228784_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: EPB41
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_015133421.2
XP_014988907.2
1039
91
XM_015133427.2
XP_014988913.2
1039
91
XM_015133428.2
XP_014988914.2
1039
91
XM_028837062.1
XP_028692895.1
1038
91
XM_028837063.1
XP_028692896.1
1038
91
XM_028837064.1
XP_028692897.1
1038
91
XM_028837065.1
XP_028692898.1
1038
91
XM_028837066.1
XP_028692899.1
1038
91
XM_028837067.1
XP_028692900.1
1038
91
XM_028837068.1
XP_028692901.1
1039
91
XM_028837069.1
XP_028692902.1
1038
91
XM_028837070.1
XP_028692903.1
1038
91
XM_028837071.1
XP_028692904.1
1038
91
XM_028837072.1
XP_028692905.1
1306
91
XM_028837073.1
XP_028692906.1
909
91
XM_028837074.1
XP_028692907.1
1038
91
XM_028837075.1
XP_028692908.1
1038
91
XM_028837076.1
XP_028692909.1
1037
91
XM_028837078.1
XP_028692911.1
1037
91
XM_028837079.1
XP_028692912.1
1037
91
XM_028837081.1
XP_028692914.1
1040
91
XM_028837086.1
XP_028692919.1
1038
91
XM_028837088.1
XP_028692921.1
1037
91
XM_028837091.1
XP_028692924.1
1037
91
XM_028837094.1
XP_028692927.1
1038
91
XM_028837100.1
XP_028692933.1
942
91
XM_028837109.1
XP_028692942.1
1038
91
GenBank mRNA
JU321813.1
-
781
91
JU471115.1
-
985
91
JV709153.1
-
889
91
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length between 86 and 100
Macaca mulatta
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-744bc48644-5wn4c:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.48.0-Offline