Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rh07233016_m1
See other PLEKHA6 GE Assays ›
Gene Symbol:
PLEKHA6
Gene Name:
pleckstrin homology domain containing A6
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.1: 61726382 - 61882900 on Build Mmul_10
Species:
Rhesus monkey
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rh07233016_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
4,430.00
Your Price
Online offer:
4430.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: PLEKHA6
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_002808254.3
XP_002808300.2
2301
79
XM_015119569.2
XP_014975055.2
2989
79
XM_015119641.2
XP_014975127.2
2989
79
XM_015119646.2
XP_014975132.2
2989
79
XM_015119656.2
XP_014975142.2
2926
79
XM_015119687.2
XP_014975173.2
2764
79
XM_015119693.2
XP_014975179.2
2704
79
XM_028852163.1
XP_028707996.1
2986
79
XM_028852166.1
XP_028707999.1
2935
79
XM_028852173.1
XP_028708006.1
2929
79
XM_028852178.1
XP_028708011.1
2908
79
XM_028852181.1
XP_028708014.1
2854
79
XM_028852183.1
XP_028708016.1
2989
79
XM_028852192.1
XP_028708025.1
2535
79
XM_028852197.1
XP_028708030.1
3475
79
XM_028852200.1
XP_028708033.1
2767
79
XM_028852204.1
XP_028708037.1
2767
79
XM_028852206.1
XP_028708039.1
2366
79
XM_028852209.1
XP_028708042.1
2642
79
XM_028852213.1
XP_028708046.1
2590
79
XM_028852220.1
XP_028708053.1
2520
79
XM_028852224.1
XP_028708057.1
2313
79
XM_028852229.1
XP_028708062.1
4806
79
XM_028852234.1
XP_028708067.1
4746
79
GenBank mRNA
JU333465.1
-
2235
79
JV709825.1
-
2104
79
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length between 71 and 85
Macaca mulatta
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline