Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00561634_m1
          See other NGFR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ngfr
          Gene Name:
          nerve growth factor receptor
          Gene Aliases:
          LNGFR, RNNGFRR, Tnfrsf16, p75, p75NTR
          Chromosome Location:
          Chr.10: 83389835 - 83408061 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00561634_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ngfr
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012610.2 NP_036742.2 3 - 4 680 60
          GenBank mRNA X05137.1 - 3 - 4 680 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003635.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Apoptosis Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ngfr

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intracellular protein transport
          apoptotic process
          signal transduction
          axon guidance
          central nervous system development
          response to wounding
          regulation of gene expression
          positive regulation of cell death
          negative regulation of neuron projection development
          programmed cell death
          detection of temperature stimulus
          sensory perception of pain
          nerve development
          hair follicle morphogenesis
          positive regulation of myelination
          positive regulation of synaptic transmission, cholinergic
          response to lipopolysaccharide
          circadian regulation of gene expression
          cellular response to oxidative stress
          positive regulation of Rho protein signal transduction
          skeletal muscle cell differentiation
          negative regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of odontogenesis of dentin-containing tooth
          glucose homeostasis
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of MAPK cascade
          negative regulation of neuron apoptotic process
          skin development
          positive regulation of fibroblast proliferation
          negative regulation of hair follicle development
          positive regulation of protein kinase B signaling
          negative regulation of mitochondrial depolarization
          positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          negative regulation of cell death
          positive regulation of neuron death
          regulation of reactive oxygen species metabolic process
          positive regulation of apoptotic signaling pathway
          regulation of glucose import in response to insulin stimulus
          beta-amyloid binding
          death receptor activity
          neurotrophin TRKA receptor binding
          protein binding
          Rab GTPase binding
          ubiquitin protein ligase binding
          neurotrophin binding
          nerve growth factor binding
          preprotein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P556989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117617 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P556989 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P556989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P556989 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P556989 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59094 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746542 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746540 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746541 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746544 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746543 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746539 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10746538 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368148_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368148_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368148_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368148_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000032393.rn.1 TC1000003635.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000032395.rn.1 TC1000003635.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000032391.rn.1 TC1000003635.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000032392.rn.1 TC1000003635.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368148_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368148_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746538 - -
          Rat Genome U34 Set U25650_f_at - -
          Rat Genome U34 Set X05137_at - -
          Rat Genome U34 Set U25650_f_at - -
          Rat Genome U34 Set X05137_at - -
          Rat Genome U34 Set X05137_at - -
          Rat Genome U34 Set U25650_f_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21304991 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365512 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57274 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline