Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00562286_m1
          See other CD4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cd4
          Gene Name:
          Cd4 molecule
          Gene Aliases:
          W3/25, p55
          Chromosome Location:
          Chr.4: 157381862 - 157408358 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00562286_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cd4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012705.1 NP_036837.1 4 - 5 670 75
          XM_006237331.2 XP_006237393.1 6 - 7 933 75
          XM_006237333.2 XP_006237395.1 4 - 5 693 75
          XM_008763280.1 XP_008761502.1 4 - 5 650 75
          GenBank mRNA M15768.1 - 4 - 5 670 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003743.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cd4

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cytokine production
          induction by virus of host cell-cell fusion
          immune response
          cell surface receptor signaling pathway
          T cell differentiation
          maintenance of protein location in cell
          T cell activation
          T cell selection
          protein palmitoleylation
          positive regulation of protein kinase activity
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          defense response to Gram-negative bacterium
          positive regulation of calcium-mediated signaling
          regulation of T cell activation
          positive regulation of T cell activation
          glycoprotein binding
          zinc ion binding
          coreceptor activity
          enzyme binding
          protein kinase binding
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P039482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133057 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P039482 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P039482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P039482 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11522 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75869 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87488 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96203 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865595 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858698 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865594 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865591 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865596 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865590 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10858696 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10865585 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377908_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369483_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369483_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377908_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369483_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369483_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400026584.rn.1 TC0400003743.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369483_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369483_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865585 - -
          Rat Genome U34 Set M15768_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22352590 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368290 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49891 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline