Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00583913_m1
          See other ORM1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Orm1
          Gene Name:
          orosomucoid 1
          Gene Aliases:
          AGP, Agpa1, OMD, Orm
          Chromosome Location:
          Chr.5: 79179668 - 79182820 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00583913_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Orm1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053288.2 NP_445740.1 3 - 4 370 71
          GenBank mRNA FQ209739.1 - 3 - 4 372 71
          FQ210338.1 - 3 - 4 372 71
          FQ218200.1 - 3 - 4 375 71
          FQ218302.1 - 3 - 4 372 71
          FQ219945.1 - 3 - 4 376 71
          FQ220896.1 - 3 - 4 376 71
          FQ221011.1 - 3 - 4 375 71
          FQ221095.1 - 3 - 4 371 71
          FQ221803.1 - 2 - 3 166 71
          FQ221848.1 - 3 - 4 372 71
          FQ222215.1 - 3 - 4 372 71
          FQ222231.1 - 2 - 3 183 71
          FQ222829.1 - 3 - 4 372 71
          FQ223035.1 - 3 - 4 372 71
          FQ228353.1 - 3 - 4 71
          FQ228371.1 - 3 - 4 376 71
          FQ228464.1 - 3 - 4 370 71
          FQ228466.1 - 3 - 4 372 71
          FQ228489.1 - 3 - 4 372 71
          FQ228584.1 - 3 - 4 372 71
          FQ228800.1 - 3 - 4 372 71
          FQ229026.1 - 3 - 4 371 71
          FQ229053.1 - 2 - 3 96 71
          FQ229515.1 - 3 - 4 290 71
          FQ229654.1 - 3 - 4 370 71
          FQ230009.1 - 3 - 4 376 71
          J00696.1 - 3 - 4 371 71
          V01216.1 - 3 - 4 370 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500000778.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Orm1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          acute inflammatory response to antigenic stimulus
          chronic inflammatory response to antigenic stimulus
          regulation of immune system process
          transport
          acute-phase response
          response to organic cyclic compound
          organ regeneration
          response to lipopolysaccharide
          response to vitamin E
          response to drug
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to growth hormone stimulus
          cellular response to glucocorticoid stimulus
          drug binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P146845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149231 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P146845 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P146845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P146845 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P146845 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10216 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10869476 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368731_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368731_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368731_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368731_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500005246.rn.1 TC0500000778.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368731_at - -
          Rat Expression Set 230 1368731_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869476 - -
          Rat Genome U34 Set V01216_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374464 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_47890 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline