Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00584891_m1
          See other SLCO1C1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slco1c1
          Gene Name:
          solute carrier organic anion transporter family, member 1c1
          Gene Aliases:
          Bsat1, Oatp14, Slc21a14
          Chromosome Location:
          Chr.4: 175729698 - 175776749 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00584891_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slco1c1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053441.1 NP_445893.1 13 - 14 2180 85
          XM_006237602.1 XP_006237664.1 14 - 15 2328 85
          GenBank mRNA AF306546.1 - 13 - 14 2180 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001998.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slco1c1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          bile acid and bile salt transport
          transporter activity
          bile acid transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1029032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12175 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1029032 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1029032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1029032 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1029032 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68598 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39351 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2560 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859518 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859515 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859526 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859525 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859512 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859516 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859513 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859521 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859520 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859523 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859519 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859514 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859522 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859524 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10859511 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370205_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370205_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370205_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370205_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400014448.rn.1 TC0400001998.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400014447.rn.1 TC0400001998.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370205_at - -
          Rat Expression Set 230 1370205_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859511 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI112459_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22001031 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357978 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68922 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline