Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00593359_m1
          See other AKR1C3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Akr1c3
          Gene Name:
          aldo-keto reductase family 1, member C3
          Gene Aliases:
          Akr1c18
          Chromosome Location:
          Chr.17: 69761126 - 69778021 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00593359_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Akr1c3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138510.1 NP_612519.1 3 - 4 420 150
          GenBank mRNA BC086579.1 - 3 - 4 419 150
          BC100248.1 - 3 - 4 414 7307214 150
          D14424.1 - 3 - 4 405 150
          L32601.1 - 3 - 4 420 150

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700000907.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Akr1c3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase reductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein import into nucleus, translocation
          prostaglandin metabolic process
          progesterone catabolic process
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          parturition
          response to nutrient
          steroid metabolic process
          positive regulation of cell proliferation
          male gonad development
          cellular response to starvation
          positive regulation of cell death
          farnesol catabolic process
          keratinocyte differentiation
          cellular response to reactive oxygen species
          progesterone metabolic process
          retinal metabolic process
          multicellular organismal macromolecule metabolic process
          daunorubicin metabolic process
          doxorubicin metabolic process
          regulation of retinoic acid receptor signaling pathway
          regulation of steroid biosynthetic process
          positive regulation of protein kinase B signaling
          oxidation-reduction process
          testosterone biosynthetic process
          cellular response to cadmium ion
          cellular response to calcium ion
          cellular response to prostaglandin stimulus
          cellular response to corticosteroid stimulus
          cellular response to jasmonic acid stimulus
          cellular response to prostaglandin D stimulus
          negative regulation of retinoic acid biosynthetic process
          regulation of testosterone biosynthetic process
          positive regulation of endothelial cell apoptotic process
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          retinal dehydrogenase activity
          alditol:NADP+ 1-oxidoreductase activity
          retinol dehydrogenase activity
          oxidoreductase activity, acting on NAD(P)H, quinone or similar compound as acceptor
          phenanthrene 9,10-monooxygenase activity
          dihydrotestosterone 17-beta-dehydrogenase activity
          geranylgeranyl reductase activity
          ketoreductase activity
          17-alpha,20-alpha-dihydroxypregn-4-en-3-one dehydrogenase activity
          15-hydroxyprostaglandin-D dehydrogenase (NADP+) activity
          androsterone dehydrogenase activity
          ketosteroid monooxygenase activity
          delta4-3-oxosteroid 5beta-reductase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P13282 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P042127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63959 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P042127 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13282 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13282 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P042127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P13282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P042127 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13282 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701478935 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4188 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88065 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701478935 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796069 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796070 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796062 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796065 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796066 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796067 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796068 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796064 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796063 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10796061 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387958_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387958_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387958_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387958_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700006204.rn.1 TC1700000907.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387958_at - -
          Rat Expression Set 230 1387958_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796061 - -
          Rat Genome U34 Set E06822cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set L32601_s_at - -
          Rat Genome U34 Set L32601_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21374580 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362755 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52580 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline