Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00594604_m1
          See other MAGI3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Magi3
          Gene Name:
          membrane associated guanylate kinase, WW and PDZ domain containing 3
          Gene Aliases:
          Slipr
          Chromosome Location:
          Chr.2: 206499467 - 206699105 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00594604_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Magi3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_139084.2 NP_620784.2 15 - 16 2760 85
          XM_006233058.2 XP_006233120.1 15 - 16 2748 85
          XM_008761367.1 XP_008759589.1 15 - 16 2748 85
          GenBank mRNA AF255614.1 - 15 - 16 2769 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004366.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Magi3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          positive regulation of JUN kinase activity
          regulation of JNK cascade
          frizzled binding
          protein binding
          ATP binding
          protein complex scaffold

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P315886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17795 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P315886 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P315886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P315886 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P315886 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701921602 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700537220 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9333 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81897 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57930 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2326 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28923 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32514 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92831 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46353 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49635 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90479 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78007 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96697 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93524 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56908 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52122 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701921602 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700537220 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825618 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825620 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825619 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825630 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825628 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825627 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825616 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825615 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825625 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825614 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825622 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825624 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825629 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825613 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825623 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825617 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825626 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825621 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10825609 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374457_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387753_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374457_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398866_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398866_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375479_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375479_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387753_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387753_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387753_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398866_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398866_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375479_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375479_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200030139.rn.1 TC0200004366.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398866_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387753_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1398866_at - -
          Rat Expression Set 230 1375479_at - -
          Rat Expression Set 230 1375479_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387753_s_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825609 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI060144_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI169642_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21313545 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349443 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_64781 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline