Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01218727_m1
          See other UBL3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ubl3
          Gene Name:
          ubiquitin-like 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 7865938 - 7911526 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01218727_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ubl3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001015030.1 NP_001015030.1 2 - 3 921 58
          GenBank mRNA BC091342.1 - 2 - 3 921 7315459 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000142.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ubl3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P119690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12150 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P119690 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P119690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P119690 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P194301 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21526 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79541 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90684 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92307 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756389 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756392 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756387 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756390 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756388 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756391 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10756386 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374413_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383223_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383223_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374413_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383223_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374413_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374413_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383223_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200000974.rn.1 TC1200000142.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374413_at - -
          Rat Expression Set 230 1374413_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383223_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383223_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756386 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA946063_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA924604_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21859619 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367016 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline