Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01403313_m1
          See other PEX11G GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pex11g
          Gene Name:
          peroxisomal biogenesis factor 11 gamma
          Gene Aliases:
          Pex11c
          Chromosome Location:
          Chr.12: 2000426 - 2007516 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01403313_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pex11g
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001105902.1 NP_001099372.1 3 - 4 476 72
          XM_008768945.1 XP_008767167.1 3 - 4 652 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000923.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          peroxisome fission
          regulation of peroxisome size

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P025615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49762 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P025615 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P025615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P025615 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1020631 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52427 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756222 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756218 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756219 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756221 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756220 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10756217 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393668_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393668_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393668_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393668_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200008029.rn.1 TC1200000923.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200008028.rn.1 TC1200000923.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1393668_at - -
          Rat Expression Set 230 1393668_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756217 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21798037 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360592 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline