Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01410125_m1
          See other ATP6V0E2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atp6v0e2
          Gene Name:
          ATPase, H+ transporting V0 subunit e2
          Gene Aliases:
          NM9.2
          Chromosome Location:
          Chr.4: 78168117 - 78171265 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01410125_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Atp6v0e2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001002253.1 NP_001002253.1 1 - 2 176 135
          GenBank mRNA BC089958.1 - 128 7312897 135
          CB566985.1 - 1 - 2 199 135
          CB757317.1 - 1 - 2 160 135
          FQ212114.1 - 1266 135

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400000848.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Atp6v0e2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ATP synthase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          ATP hydrolysis coupled proton transport
          proton transport
          cell growth
          transmembrane transport
          proton-transporting ATPase activity, rotational mechanism

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P357358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111469 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P357358 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P357358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P357358 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P357358 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32131 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855357 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855361 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855358 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855359 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855362 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10855356 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372907_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372907_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372907_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372907_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400006073.rn.1 TC0400000848.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400006068.rn.1 TC0400000848.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400006072.rn.1 TC0400000848.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400006066.rn.1 TC0400000848.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400006069.rn.1 TC0400000848.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400006071.rn.1 TC0400000848.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400006074.rn.1 TC0400000848.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372907_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372907_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855356 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA964411_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI030179_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21743453 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358980 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63704 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline