Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01412204_m1
          See other BPNT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bpnt1
          Gene Name:
          3'(2'), 5'-bisphosphate nucleotidase 1
          Gene Aliases:
          Sal3
          Chromosome Location:
          Chr.13: 103268046 - 103292848 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01412204_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bpnt1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_171990.2 NP_741987.1 8 - 9 849 97
          XM_006250429.2 XP_006250491.1 9 - 10 936 97
          XM_006250430.2 XP_006250492.1 9 - 10 991 97
          XM_006250431.2 XP_006250493.1 8 - 9 945 97
          GenBank mRNA AJ000347.1 - 8 - 9 800 97
          BC085692.1 - 8 - 9 849 7190529 97
          FQ214355.1 - 9 - 10 917 97

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300000977.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bpnt1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          dephosphorylation
          phosphatidylinositol phosphorylation
          magnesium ion binding
          inositol-1,4-bisphosphate 1-phosphatase activity
          3'(2'),5'-bisphosphate nucleotidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P515461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81057 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P515461 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P515461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P515461 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P515461 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701029246 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59783 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7448 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25884 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80974 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701029246 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766516 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766519 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766520 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766515 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766514 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766518 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766513 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10766512 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398317_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398317_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398317_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398317_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300007026.rn.1 TC1300000977.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300007025.rn.1 TC1300000977.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300007028.rn.1 TC1300000977.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300007029.rn.1 TC1300000977.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398317_at - -
          Rat Expression Set 230 1398317_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10766512 - -
          Rat Genome U34 Set AJ000347_g_at - -
          Rat Genome U34 Set AJ000347_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21643505 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374947 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62095 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline