Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn01412505_m1
See other SMYD2 GE Assays ›
Gene Symbol:
Smyd2
Gene Name:
SET and MYND domain containing 2
Gene Aliases:
HSKM-B
Chromosome Location:
Chr.13: 108642156 - 108686293 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn01412505_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
435.00
Your Price
Online offer:
408.65
408.65
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Smyd2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_206851.1
NP_996733.1
11 - 12
1261
146
GenBank mRNA
AW433707.1
-
1 - 2
146
Back To Top
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300001025.rn.1
Set Membership:
Amplicon length greater than or equal to 101
3' Most
Rattus norvegicus
1700
Probe spans exons
Panther Classification:
Molecular Function -
histone modifying enzyme
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
transcription, DNA-templated
heart development
negative regulation of cell proliferation
histone H3-K36 methylation
histone methylation
peptidyl-lysine monomethylation
peptidyl-lysine dimethylation
regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
RNA polymerase II core binding
p53 binding
molecular_function
protein-lysine N-methyltransferase activity
metal ion binding
histone methyltransferase activity (H3-K36 specific)
MicroArray Probes:
Agilent
Affymetrix
ABI
Illumina
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2
A_43_P17141
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_43_P17141
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_43_P17141
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray
A_43_P17141
-
-
SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A
A_43_P17141
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array
10770666
-
-
Rat Genome 230 2.0 Array
1371904_at
-
-
Rat Genome 230 2.0 Array
1371904_PM_at
-
-
Affymetrix HT Rat Focus Array
1371904_at
-
-
Affymetrix HT Rat Focus Array
1371904_PM_at
-
-
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR1300007391.rn.1
TC1300001025.rn.1
RTA TC
Rat Expression Set 230
1371904_PM_at
-
-
Rat Expression Set 230
1371904_at
-
-
Rat Genome U34 Set
rc_AA998959_at
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
ABI Rat Genome Survey Microarray
21469603
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip
ILMN_1351337
-
-
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline