Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01412839_m1
          See other BAIAP2L1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Baiap2l1
          Gene Name:
          BAI1-associated protein 2-like 1
          Gene Aliases:
          RGD1308452
          Chromosome Location:
          Chr.12: 12227014 - 12321172 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01412839_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Baiap2l1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034140.1 NP_001029312.1 13 - 14 1705 53
          GenBank mRNA BC089216.1 - 12 - 13 1548 53
          BC105815.1 - 13 - 14 1705 7367101 53

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000205.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Baiap2l1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          plasma membrane organization
          biological_process
          response to bacterium
          positive regulation of actin filament polymerization
          regulation of insulin receptor signaling pathway
          positive regulation of actin cytoskeleton reorganization
          molecular_function
          actin binding
          proline-rich region binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P062133 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P035936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179296 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P062133 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P035936 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P062133 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P035936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P035936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P062133 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8074 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14390 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41163 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12447 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42908 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28798 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756628 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756630 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756626 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756627 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756632 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756631 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756633 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756623 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756637 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756625 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756624 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756636 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756634 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756635 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756629 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10756622 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375941_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375941_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375941_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375941_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200001419.rn.1 TC1200000205.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200001420.rn.1 TC1200000205.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375941_at - -
          Rat Expression Set 230 1375941_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756622 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA925826_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21513140 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline