Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01413248_m1
          See other IGFBP7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Igfbp7
          Gene Name:
          insulin-like growth factor binding protein 7
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 33010300 - 33070193 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01413248_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Igfbp7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013048.1 NP_001013066.1 4 - 5 850 72
          GenBank mRNA BC086582.1 - 4 - 5 850 7307584 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400000368.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Igfbp7

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cell growth
          cell adhesion
          embryo implantation
          response to heat
          response to organic cyclic compound
          response to retinoic acid
          cellular response to hormone stimulus
          inner ear development
          regulation of steroid biosynthetic process
          response to cortisol
          molecular_function
          insulin-like growth factor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P048187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42023 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P048187 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P048187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P048187 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6871 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88720 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74789 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75876 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85410 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10772169 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371357_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371357_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371357_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371357_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400002915.rn.1 TC1400000368.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400002914.rn.1 TC1400000368.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371357_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371357_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772169 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI233246_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22237389 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368086 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline