Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01414852_g1
          See other PSMC6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Psmc6
          Gene Name:
          proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 6
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 19667453 - 19688916 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01414852_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Psmc6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100509.1 NP_001093979.1 13 - 14 1107 142
          GenBank mRNA BC107950.1 - 13 - 14 1028 142
          FQ213949.1 - 13 - 14 1055 142
          FQ214043.1 - 13 - 14 1060 142
          FQ227742.1 - 13 - 14 1064 142

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein catabolic process
          positive regulation of inclusion body assembly
          ATP binding
          hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P080114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27726 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080114 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P080114 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P201385 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P201389 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102918 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29922 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779609 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779614 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779619 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779618 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779616 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779612 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779617 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779613 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779615 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10779607 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382385_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384323_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379850_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379850_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384323_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382385_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384323_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379850_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382385_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379850_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382385_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384323_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500001475.rn.1 TC1500000196.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500001476.rn.1 TC1500000196.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500001471.rn.1 TC1500000196.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500001472.rn.1 TC1500000196.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500001473.rn.1 TC1500000196.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500001477.rn.1 TC1500000196.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1384323_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382385_at - -
          Rat Expression Set 230 1379850_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382385_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384323_at - -
          Rat Expression Set 230 1379850_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10779607 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA851569_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22398277 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366987 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-454p7:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline