Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01416366_m1
          See other MOSPD2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mospd2
          Gene Name:
          motile sperm domain containing 2
          Gene Aliases:
          RGD1563952
          Chromosome Location:
          Chr.X: 31140929 - 31193370 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01416366_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mospd2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001134588.1 NP_001128060.1 13 - 14 1403 93
          XM_006256865.2 XP_006256927.1 13 - 14 1458 93
          XM_006256866.2 XP_006256928.1 13 - 14 1457 93
          XM_008773174.1 XP_008771396.1 13 - 14 1457 93

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00000303.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67755 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11075 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11075 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P429202 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P884444 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11075 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1007689 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933422 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933411 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933421 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933420 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933424 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933415 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933413 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933414 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933412 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933416 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933419 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933410 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933418 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933409 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933417 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10933408 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390989_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390989_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390989_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390989_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00002272.rn.1 TC0X00000303.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00002273.rn.1 TC0X00000303.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390989_at - -
          Rat Expression Set 230 1390989_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933408 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA925774_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361168 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline