Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01417537_m1
          See other PDGFRA GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pdgfra
          Gene Name:
          platelet derived growth factor receptor, alpha polypeptide
          Gene Aliases:
          APDGFR, PDGFACE
          Chromosome Location:
          Chr.14: 35527926 - 35581129 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01417537_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pdgfra
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012802.1 NP_036934.1 22 - 23 3258 97
          XM_006250879.2 XP_006250941.1 22 - 23 3313 97
          XM_006250880.2 XP_006250942.1 23 - 24 3619 97
          XM_006250881.2 XP_006250943.1 22 - 23 3267 97
          GenBank mRNA M63837.1 - 22 - 23 3263 97

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400001663.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Protein Kinase 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          luteinization
          in utero embryonic development
          hematopoietic progenitor cell differentiation
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          estrogen metabolic process
          positive regulation of cell proliferation
          female gonad development
          anatomical structure morphogenesis
          response to hormone
          organ morphogenesis
          response to organic substance
          response to inorganic substance
          negative regulation of platelet activation
          positive regulation of phospholipase C activity
          cell migration
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          signal transduction involved in regulation of gene expression
          extracellular matrix organization
          lung development
          adrenal gland development
          positive regulation of cell migration
          male genitalia development
          response to estradiol
          Leydig cell differentiation
          response to cytokine
          platelet-derived growth factor receptor-alpha signaling pathway
          cellular response to platelet-derived growth factor stimulus
          vascular endothelial growth factor signaling pathway
          positive regulation of cell proliferation by VEGF-activated platelet derived growth factor receptor signaling pathway
          wound healing
          gliogenesis
          odontogenesis of dentin-containing tooth
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          response to estrogen
          positive regulation of DNA replication
          protein autophosphorylation
          platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          positive regulation of fibroblast proliferation
          embryonic digestive tract morphogenesis
          embryonic cranial skeleton morphogenesis
          embryonic skeletal system morphogenesis
          skeletal system morphogenesis
          inner ear development
          regulation of chemotaxis
          cardiac myofibril assembly
          response to hyperoxia
          palate development
          face morphogenesis
          cell chemotaxis
          retina vasculature development in camera-type eye
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          platelet aggregation
          cellular response to amino acid stimulus
          metanephric glomerular capillary formation
          regulation of mesenchymal stem cell differentiation
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
          platelet-derived growth factor alpha-receptor activity
          vascular endothelial growth factor-activated receptor activity
          platelet-derived growth factor receptor binding
          ATP binding
          protein complex binding
          vascular endothelial growth factor binding
          protein homodimerization activity
          phosphatidylinositol 3-kinase binding
          protein dimerization activity
          platelet-derived growth factor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P457003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 83123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165086 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P457003 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P457003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P457003 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P457003 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701229140 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701913116 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70954 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65708 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701229140 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701913116 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776462 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776461 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776467 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776471 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776465 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776466 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776469 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776470 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776472 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776464 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776463 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776468 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776460 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776483 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10776459 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370941_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370941_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370941_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370941_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400012287.rn.1 TC1400001663.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370941_at - -
          Rat Expression Set 230 1370941_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776459 - -
          Rat Genome U34 Set Z14118cds_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI137657_at - -
          Rat Genome U34 Set Z14118cds_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232379_at - -
          Rat Genome U34 Set AA944099_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231305_at - -
          Rat Genome U34 Set Z14118cds_at - -
          Rat Genome U34 Set AA944099_s_at - -
          Rat Genome U34 Set Z14118cds_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI137657_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232379_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20697227 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355008 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline