Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01419798_m1
          See other BST2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bst2
          Gene Name:
          bone marrow stromal cell antigen 2
          Gene Aliases:
          DAMP-1, Damp1
          Chromosome Location:
          Chr.16: 19938781 - 19942353 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01419798_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bst2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198134.2 NP_937767.1 2 - 3 426 75
          GenBank mRNA AJ538349.1 - 2 - 3 427 75

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bst2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of plasmacytoid dendritic cell cytokine production
          signal transduction
          response to virus
          negative regulation of endopeptidase activity
          negative regulation of cell growth
          negative regulation of cell migration
          regulation of actin cytoskeleton organization
          response to interferon-gamma
          response to interferon-alpha
          response to interferon-beta
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          negative regulation of viral genome replication
          innate immune response
          defense response to virus
          negative regulation of intracellular transport of viral material
          signal transducer activity
          protein binding
          metalloendopeptidase inhibitor activity
          protein homodimerization activity
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P060466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245855 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1029397 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1029397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1029397 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1029397 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1029403 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790813 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790812 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790814 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10790811 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390738_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390738_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390738_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390738_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390738_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390738_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790811 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20741018 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367652 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline