Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn01430373_m1
See other OPRM1 GE Assays ›
Gene Symbol:
Oprm1
Gene Name:
opioid receptor, mu 1
Gene Aliases:
MORA, Oprm, Oprrm1
Chromosome Location:
Chr.1: 43475274 - 43704948 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn01430373_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
435.00
Your Price
Online offer:
408.65
408.65
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Oprm1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_008758731.1
XP_008756953.1
3 - 4
1510
124
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length greater than or equal to 101
G-protein coupled receptor
3' Most
Rattus norvegicus
Probe spans exons
Panther Classification:
Molecular Function -
G-protein coupled receptor
transmembrane signal receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
acute inflammatory response to antigenic stimulus
immune response
G-protein coupled receptor signaling pathway
adenylate cyclase-activating dopamine receptor signaling pathway
adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway
negative regulation of adenylate cyclase activity
phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
neuropeptide signaling pathway
locomotory behavior
sensory perception of pain
adenylate cyclase-inhibiting opioid receptor signaling pathway
response to food
positive regulation of appetite
response to lipopolysaccharide
opioid receptor signaling pathway
wound healing
response to cocaine
response to morphine
positive regulation of cAMP-mediated signaling
negative regulation of cAMP-mediated signaling
negative regulation of nitric oxide biosynthetic process
positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
response to ethanol
behavioral response to ethanol
positive regulation of neurogenesis
negative regulation of cytosolic calcium ion concentration
regulation of sensory perception of pain
excitatory postsynaptic potential
negative regulation of Wnt protein secretion
positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
calcium ion transmembrane transport
response to growth factor
cellular response to morphine
regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity
G-protein alpha-subunit binding
G-protein coupled receptor activity
beta-endorphin receptor activity
opioid receptor activity
voltage-gated calcium channel activity
protein binding
protein domain specific binding
filamin binding
G-protein beta-subunit binding
morphine receptor activity
neuropeptide binding
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline