Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn01433349_m1
See other TEK GE Assays ›
Gene Symbol:
Tek
Gene Name:
TEK tyrosine kinase, endothelial
Gene Aliases:
Tie-2, Tie2
Chromosome Location:
Chr.5: 113725717 - 113852799 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn01433349_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
4,430.00
Your Price
Online offer:
4430.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Tek
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_001105737.1
NP_001099207.1
4 - 5
956
61
XM_008763910.1
XP_008762132.1
4 - 5
776
61
Back To Top
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500000993.rn.1
Set Membership:
Amplicon length less than or equal to 70
Protein Kinase
Rattus norvegicus
Probe spans exons
Panther Classification:
Molecular Function -
transmembrane signal receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
angiogenesis
vasculogenesis
response to hypoxia
positive regulation of protein phosphorylation
endothelial cell proliferation
endochondral ossification
sprouting angiogenesis
positive regulation of cytokine secretion involved in immune response
cell-matrix adhesion
transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
heart development
response to organic substance
positive regulation of endothelial cell migration
positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
single organismal cell-cell adhesion
negative regulation of angiogenesis
peptidyl-tyrosine phosphorylation
signal transduction by protein phosphorylation
hemopoiesis
regulation of cell migration
organ regeneration
response to retinoic acid
regulation of establishment or maintenance of cell polarity
positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
substrate adhesion-dependent cell spreading
intracellular signal transduction
positive regulation of protein import into nucleus
negative regulation of apoptotic process
response to peptide hormone
positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
response to estrogen
regulation of angiogenesis
positive regulation of angiogenesis
positive regulation of cell adhesion
protein autophosphorylation
Tie signaling pathway
protein oligomerization
response to cAMP
positive regulation of focal adhesion assembly
positive regulation of protein kinase B signaling
heart trabecula formation
positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
regulation of NIK/NF-kappaB signaling
positive regulation of intracellular signal transduction
positive regulation of actin cytoskeleton reorganization
negative regulation of endothelial cell apoptotic process
protein tyrosine kinase activity
transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
receptor signaling protein tyrosine kinase activity
receptor activity
ATP binding
growth factor binding
MicroArray Probes:
Affymetrix
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0500006248.rn.1
TC0500000993.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0500006246.rn.1
TC0500000993.rn.1
RTA TC
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline