Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01446947_m1
          See other BCKDHB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bckdhb
          Gene Name:
          branched chain keto acid dehydrogenase E1, beta polypeptide
          Gene Aliases:
          BCKDE1B
          Chromosome Location:
          Chr.8: 91464217 - 91656136 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01446947_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bckdhb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019267.1 NP_062140.1 10 - 11 1206 120
          XM_006243450.2 XP_006243512.1 11 - 12 1263 120
          GenBank mRNA BC158861.1 - 10 - 11 1199 7932093 120
          BM385109.1 - 1 - 2 120
          DV215445.1 - 2 - 3 225 120
          FQ213896.1 - 10 - 11 1188 120
          FQ226240.1 - 10 - 11 1194 120
          M94040.1 - 10 - 11 119

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001220.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydrogenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to nutrient
          metabolic process
          branched-chain amino acid catabolic process
          response to glucocorticoid
          response to cAMP
          oxidation-reduction process
          catalytic activity
          alpha-ketoacid dehydrogenase activity
          3-methyl-2-oxobutanoate dehydrogenase (2-methylpropanoyl-transferring) activity
          protein complex binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P549610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 83794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56149 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P549610 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P549610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P549610 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P491102 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P549610 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104791 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11744 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13111 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68287 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20631 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102603 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13367 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34481 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911987 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10911976 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370906_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370906_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370906_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370906_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800008948.rn.1 TC0800001220.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370906_at - -
          Rat Expression Set 230 1370906_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10911976 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI168942_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21530669 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356277 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline