Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01446958_g1
          See other CISH GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cish
          Gene Name:
          cytokine inducible SH2-containing protein
          Gene Aliases:
          Cis
          Chromosome Location:
          Chr.8: 116054547 - 116059494 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01446958_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cish
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031804.1 NP_113992.1 2 - 3 359 66
          GenBank mRNA BC161930.1 - 2 - 3 359 8375557 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001498.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of protein kinase activity
          protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          protein ubiquitination
          cytokine-mediated signaling pathway
          intracellular signal transduction
          regulation of growth
          negative regulation of JAK-STAT cascade
          negative regulation of insulin receptor signaling pathway
          protein kinase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P046270 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P16086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903421 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16086 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P046268 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P046268 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P16086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P046268 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16086 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702243673 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702243673 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912909 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912911 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912910 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10912908 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388233_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388233_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378586_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378586_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378586_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378586_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388233_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388233_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800010938.rn.1 TC0800001498.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388233_at - -
          Rat Expression Set 230 1388233_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1378586_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1378586_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912908 - -
          Rat Genome U34 Set AF065161_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21275135 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359708 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline