Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01447672_m1
          See other GRM2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Grm2
          Gene Name:
          glutamate receptor, metabotropic 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 115344999 - 115358046 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01447672_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Grm2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001105711.1 NP_001099181.1 4 - 5 2565 75
          GenBank mRNA M92075.1 - 5 - 6 2558 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800003326.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled glutamate receptor signaling pathway
          chemical synaptic transmission
          glutamate secretion
          regulation of neurotransmitter secretion
          regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          group II metabotropic glutamate receptor activity
          calcium channel regulator activity
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P15751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71919 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15751 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P15751 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15751 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919954 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919956 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919959 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919958 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919955 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919957 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10919953 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370998_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370998_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370998_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370998_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026787.rn.1 TC0800003326.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370998_at - -
          Rat Expression Set 230 1370998_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919953 - -
          Rat Genome U34 Set M92075_at - -
          Rat Genome U34 Set M92075_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21639886 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356100 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline