Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01459734_m1
          See other EMP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Emp1
          Gene Name:
          epithelial membrane protein 1
          Gene Aliases:
          CL-20, EMP-1, ENP1MR, TMP
          Chromosome Location:
          Chr.4: 169161072 - 169181967 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01459734_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Emp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012843.2 NP_036975.1 463 104
          XM_006237515.2 XP_006237577.1 572 104
          XM_008763369.1 XP_008761591.1 572 104
          GenBank mRNA BC087031.1 - 463 7192247 104
          Z54212.1 - 432 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001941.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Apoptosis Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Emp1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          cell death
          cell growth
          bleb assembly
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P807058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 182540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82075 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P807058 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P807058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P807058 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P807058 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11583 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71474 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17255 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2729 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10859296 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371527_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371527_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369736_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369736_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371527_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369736_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369736_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371527_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400014008.rn.1 TC0400001941.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400014005.rn.1 TC0400001941.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371527_at - -
          Rat Expression Set 230 1369736_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371527_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369736_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859296 - -
          Rat Genome U34 Set Z54212_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070336_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21226588 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350180 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48170 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline