Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01463516_m1
          See other SLCO1A5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slco1a5
          Gene Name:
          solute carrier organic anion transporter family, member 1a5
          Gene Aliases:
          OATP-3, Oatp3, Slc21a7, Slco1a2
          Chromosome Location:
          Chr.4: 176445856 - 176528117 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01463516_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slco1a5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_030838.1 NP_110465.1 10 - 11 1508 86
          XM_006237642.2 XP_006237704.1 12 - 13 1723 86
          XM_006237643.2 XP_006237705.1 12 - 13 1743 86
          XM_006237646.2 XP_006237708.1 10 - 11 1524 86
          XM_006237648.2 XP_006237710.1 7 - 8 1936 86
          XM_008763432.1 XP_008761654.1 11 - 12 3092 86
          GenBank mRNA AF083469.1 - 10 - 11 1508 86
          FQ211722.1 - 12 - 13 1738 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400004027.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Transporter 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slco1a5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          organic anion transport
          monocarboxylic acid transport
          bile acid and bile salt transport
          organ regeneration
          intestinal absorption
          thyroid hormone transport
          monocarboxylic acid transmembrane transporter activity
          organic anion transmembrane transporter activity
          bile acid transmembrane transporter activity
          thyroid hormone transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P113879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 177859 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P113879 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P113879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P113879 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P113879 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65088 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32029 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866627 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866621 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866633 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866620 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866628 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866623 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866635 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866631 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866625 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866634 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866624 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866626 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866630 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866629 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866632 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866622 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10866606 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368606_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368606_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368606_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368606_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400028533.rn.1 TC0400004027.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400028534.rn.1 TC0400004027.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400028530.rn.1 TC0400004027.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400028531.rn.1 TC0400004027.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400028527.rn.1 TC0400004027.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400028528.rn.1 TC0400004027.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400028532.rn.1 TC0400004027.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368606_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368606_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866606 - -
          Rat Genome U34 Set AF041105_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21472018 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363789 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66737 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline