Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01468561_m1
          See other ATAD2B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atad2b
          Gene Name:
          ATPase family, AAA domain containing 2B
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 28998080 - 29066850 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01468561_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Atad2b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025151.1 NP_001020322.1 14 - 15 1556 70
          GenBank mRNA BC081936.1 - 14 - 15 1556 7115192 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600000345.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Atad2b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          ATP binding
          lysine-acetylated histone binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P156885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130075 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P156885 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P156885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P156885 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42604 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12913 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17617 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66406 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91148 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883434 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883435 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883430 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883433 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883431 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883442 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883439 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883437 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883428 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883438 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883440 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883427 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883436 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883432 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883425 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883424 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883429 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883441 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10883423 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600002429.rn.1 TC0600000345.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600002433.rn.1 TC0600000345.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600002432.rn.1 TC0600000345.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600002428.rn.1 TC0600000345.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600002431.rn.1 TC0600000345.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883423 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374775 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline