Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01481891_m1
          See other TBX5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tbx5
          Gene Name:
          T-box 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 42059688 - 42148226 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01481891_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tbx5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001009964.1 NP_001009964.1 7 - 8 1000 66
          XM_006249387.2 XP_006249449.1 8 - 9 1495 66
          XM_006249388.2 XP_006249450.1 8 - 9 1624 66
          XM_006249389.2 XP_006249451.1 9 - 10 1799 66
          XM_006249390.2 XP_006249452.1 9 - 10 1670 66
          XM_006249391.2 XP_006249453.1 8 - 9 1644 66
          XM_006249392.2 XP_006249454.1 8 - 9 1189 66
          XM_008769230.1 XP_008767452.1 9 - 10 1647 66
          XM_008769231.1 XP_008767453.1 8 - 9 1300 66
          GenBank mRNA AY859491.1 - 7 - 8 1000 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000693.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tbx5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          Rel homology transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          morphogenesis of an epithelium
          bundle of His development
          atrioventricular valve morphogenesis
          endocardial cushion development
          cardiac left ventricle formation
          ventricular cardiac muscle tissue development
          ventricular septum development
          atrial septum development
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          cell-cell signaling
          pattern specification process
          heart development
          negative regulation of cell proliferation
          apoptotic nuclear changes
          lung development
          embryonic limb morphogenesis
          negative regulation of cell migration
          embryonic forelimb morphogenesis
          forelimb morphogenesis
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of cardioblast differentiation
          cardiac muscle cell differentiation
          pericardium development
          negative regulation of cardiac muscle cell proliferation
          positive regulation of cardiac muscle cell proliferation
          transdifferentiation
          atrial septum morphogenesis
          positive regulation of secondary heart field cardioblast proliferation
          regulation of execution phase of apoptosis
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor binding
          sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P744401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12225 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P744401 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P744401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P744401 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P744396 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P744401 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43247 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32325 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48503 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37486 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762375 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762374 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762377 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762376 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762373 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10762368 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377139_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377139_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377139_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377139_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200006391.rn.1 TC1200000693.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200006392.rn.1 TC1200000693.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377139_at - -
          Rat Expression Set 230 1377139_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762368 - -
          Rat Genome U34 Set AA800579_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21188794 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376253 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline