Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01487355_m1
          See other MLLT10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mllt10
          Gene Name:
          myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila); translocated to, 10
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 84847660 - 84981134 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01487355_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mllt10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012162.1 NP_001012162.1 20 - 21 3255 76
          GenBank mRNA BC087128.1 - 20 - 21 3255 7112191 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001084.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mllt10

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor zinc finger transcription factor gene-specific transcriptional regulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          molecular_function
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P423084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 177861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146018 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P423084 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P423084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P423084 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P423084 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95216 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93751 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94346 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97704 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60248 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23612 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53595 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16407 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96896 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29234 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85411 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15609 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796590 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796599 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796602 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796596 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796595 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796591 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796598 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796597 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796600 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796601 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796585 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796584 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796583 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796594 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796603 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796582 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10796581 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394723_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380446_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383512_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373038_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383512_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394723_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373038_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380446_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383512_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394723_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380446_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380446_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383512_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373038_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373038_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394723_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700007513.rn.1 TC1700001084.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373038_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373038_at - -
          Rat Expression Set 230 1394723_at - -
          Rat Expression Set 230 1380446_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380446_at - -
          Rat Expression Set 230 1394723_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383512_at - -
          Rat Expression Set 230 1383512_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10796581 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA799796_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI012172_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21863201 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376910 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376119 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline