Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01500042_m1
          See other LOC304396 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC304396
          Gene Name:
          similar to hypothetical protein DKFZp434K1815
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 23574233 - 23587262 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01500042_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC304396
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013981.1 NP_001014003.1 10 - 11 1943 71
          XM_006249156.2 XP_006249218.1 11 - 12 1554 71
          GenBank mRNA BC081940.1 - 10 - 11 1943 7115744 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000401.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene LOC304396

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          extracellular matrix protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chromatin organization
          transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          cell proliferation
          cytokine-mediated signaling pathway
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          establishment of protein localization to chromatin
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          signal transducer activity
          methyl-CpG binding
          methylated histone binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P038772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159986 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P038772 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P038772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P038772 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P220008 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33904 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757577 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757581 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757578 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757579 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757573 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757567 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757568 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757572 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757569 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757576 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757584 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757574 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757583 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757580 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757575 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757582 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757570 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757585 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10757566 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373715_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373715_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373715_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373715_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200003585.rn.1 TC1200000401.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373715_at - -
          Rat Expression Set 230 1373715_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757566 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA893517_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21676615 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375440 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376647 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline