Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01500597_m1
          See other HIPK2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hipk2
          Gene Name:
          homeodomain interacting protein kinase 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 66438390 - 66625192 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01500597_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hipk2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108622.1 NP_001102092.1 10 - 11 2340 54
          XM_006236327.2 XP_006236389.1 10 - 11 2623 54
          XM_006236328.2 XP_006236390.1 10 - 11 2542 54
          XM_006236329.2 XP_006236391.1 10 - 11 2539 54

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400002723.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Apoptosis Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of protein phosphorylation
          protein phosphorylation
          DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in transcription of p21 class mediator
          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          smoothened signaling pathway
          adult walking behavior
          positive regulation of cell proliferation
          adult locomotory behavior
          anterior/posterior pattern specification
          retina layer formation
          peptidyl-serine phosphorylation
          peptidyl-threonine phosphorylation
          neuron differentiation
          positive regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          negative regulation of BMP signaling pathway
          positive regulation of protein binding
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          positive regulation of DNA binding
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of angiogenesis
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of JNK cascade
          embryonic camera-type eye morphogenesis
          voluntary musculoskeletal movement
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          embryonic retina morphogenesis in camera-type eye
          lens induction in camera-type eye
          SMAD protein signal transduction
          iris morphogenesis
          RNA polymerase II activating transcription factor binding
          RNA polymerase II transcription coactivator activity
          DNA binding
          transcription corepressor activity
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          ATP binding
          SMAD binding
          virion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P065676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 212631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114896 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065676 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P065676 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P550885 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71662 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96551 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7595 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99517 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61084 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36116 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861999 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861998 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862003 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862009 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862013 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862002 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862010 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862008 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862012 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862011 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862004 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862001 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10861997 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383332_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376692_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373497_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376692_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383332_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373497_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376692_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376692_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400019362.rn.1 TC0400002723.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373497_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1376692_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373497_at - -
          Rat Expression Set 230 1376692_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861997 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA946411_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21968768 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355735 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline