Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01510070_m1
          See other UVRAG GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Uvrag
          Gene Name:
          UV radiation resistance associated gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 163844804 - 164101568 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01510070_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Uvrag
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107536.1 NP_001101006.1 10 - 11 1179 75
          XM_006229763.1 XP_006229825.1 10 - 11 1176 75
          GenBank mRNA BC169073.1 - 9 - 10 1020 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006108.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          positive regulation of autophagy
          SNARE complex assembly
          viral entry into host cell
          regulation of vesicle-mediated transport
          SNARE binding
          molecular_function
          SH3 domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P145536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 141433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35575 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P145536 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P145536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P145536 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P18307 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P245761 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P310366 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13836 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40518 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77317 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51898 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78819 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36687 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723857 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723865 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723862 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723861 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723863 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723864 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723852 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723853 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723860 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723856 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10723850 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100048457.rn.1 TC0100006108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100048458.rn.1 TC0100006108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723850 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21299134 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372860 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline