Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01517772_m1
          See other EFCAB11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Efcab11
          Gene Name:
          EF-hand calcium binding domain 11
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 123742971 - 123894816 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01517772_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Efcab11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024350.1 NP_001019521.1 4 - 5 378 104
          XM_006240446.2 XP_006240508.2 4 - 5 480 104
          GenBank mRNA BC079408.1 - 4 - 5 378 7113005 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600003012.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Efcab11

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          calmodulin-related

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          calcium ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P748197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 156240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161231 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P748197 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P748197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P748197 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P748197 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44173 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7033 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74657 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101970 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49721 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103089 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74132 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104654 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48104 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65115 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 105036 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50991 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54089 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891607 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891609 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891606 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10891605 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021234.rn.1 TC0600003012.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021233.rn.1 TC0600003012.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021232.rn.1 TC0600003012.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021240.rn.1 TC0600003012.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021239.rn.1 TC0600003012.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891605 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA818818_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21119668 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364174 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline