Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01518605_m1
          See other BDH2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bdh2
          Gene Name:
          3-hydroxybutyrate dehydrogenase, type 2
          Gene Aliases:
          Dhrs6
          Chromosome Location:
          Chr.2: 240461505 - 240482149 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01518605_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bdh2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106473.1 NP_001099943.1 2 - 3 288 73
          XM_006233322.2 XP_006233384.1 2 - 3 197 73
          GenBank mRNA BC095848.1 - 1 - 2 682 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002251.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydrogenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fatty acid beta-oxidation
          siderophore biosynthetic process
          epithelial cell differentiation
          heme metabolic process
          iron ion homeostasis
          oxidation-reduction process
          3-hydroxybutyrate dehydrogenase activity
          oxidoreductase activity
          oxidoreductase activity, acting on the CH-CH group of donors, NAD or NADP as acceptor
          NAD binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P538967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76129 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P538967 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P538967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P538967 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P538967 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819203 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819197 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819202 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819201 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819194 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819196 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819193 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819199 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819198 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819200 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819195 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10819192 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372613_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372613_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372613_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372613_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200015565.rn.1 TC0200002251.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200015564.rn.1 TC0200002251.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372613_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372613_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819192 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232784_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21980809 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374022 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline