Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01522835_m1
          See other RGD1309170 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD1309170
          Gene Name:
          similar to hypothetical protein DKFZp434G072
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 243447167 - 243475627 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01522835_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD1309170
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001134579.1 NP_001128051.1 7 - 8 1192 127
          XM_006233387.2 XP_006233449.1 8 - 9 1088 127

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004774.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1030841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78132 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1030841 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1030841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1030841 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1030841 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827027 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827022 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827023 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827025 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827024 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827026 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827021 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10827020 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200033163.rn.1 TC0200004774.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200033164.rn.1 TC0200004774.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200033162.rn.1 TC0200004774.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827020 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21664033 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361211 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline