Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01524768_m1
          See other SNX19 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Snx19
          Gene Name:
          sorting nexin 19
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 31497031 - 31534077 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01524768_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Snx19
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108131.1 NP_001101601.1 10 - 11 2716 156
          XM_006242747.2 XP_006242809.1 11 - 12 3033 156

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000309.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chondrocyte differentiation
          insulin secretion
          dense core granule maturation
          phosphatidylinositol-3-phosphate binding
          phosphatidylinositol binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P145023 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P22311 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P145028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80400 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P22311 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P145028 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P145023 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P22311 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P145028 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P145023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P145028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P22311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P145023 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P622216 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P190115 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10908771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10908766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10908774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10908775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10908770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10908768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10908765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10908772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10908769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10908773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10908767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10908764 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373832_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394627_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394627_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373832_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373832_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373832_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800002078.rn.1 TC0800000309.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800002079.rn.1 TC0800000309.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800002077.rn.1 TC0800000309.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373832_at - -
          Rat Expression Set 230 1373832_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394627_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394627_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10908764 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009884_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955590_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955590_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21687731 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371364 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline