Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01531986_g1
          See other RT1-S3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RT1-S3
          Gene Name:
          RT1 class Ib, locus S3
          Gene Aliases:
          H2-T23, RT-BM1, RT1-BM1, RTBM1
          Chromosome Location:
          Chr.20: 3176014 - 3180825 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01531986_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RT1-S3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_006255917.2 XP_006255979.1 7 - 8 1257 94
          GenBank mRNA AJ243974.1 - 6 - 7 816 94
          AJ243975.1 - 6 - 7 1044 94

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Rattus norvegicus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          major histocompatibility complex protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity
          antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
          antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class Ib via ER pathway, TAP-dependent
          immune response
          inner ear development
          receptor binding
          peptide antigen binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P128151 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P128151 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P128151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P128151 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P128151 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P454420 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36341 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827815 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827813 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827814 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827812 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10827809 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388213_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388213_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388164_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371123_PM_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371123_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388212_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388212_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388164_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388164_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388212_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388213_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388213_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371123_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388212_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388164_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371123_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1388213_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1388212_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1371123_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1388164_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388213_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1388164_at - -
          Rat Expression Set 230 1388212_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1371123_PM_x_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827809 - -
          Rat Genome U34 Set AF029240_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235890_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AF029240_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371428 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline