Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01535853_m1
          See other ITCH GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Itch
          Gene Name:
          itchy E3 ubiquitin protein ligase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 150660724 - 150752016 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01535853_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Itch
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001005887.1 NP_001005887.1 22 - 23 2467 85
          XM_008762335.1 XP_008760557.1 24 - 25 2695 85
          XM_008762336.1 XP_008760558.1 24 - 25 2620 85
          XM_008762337.1 XP_008760559.1 21 - 22 2372 85
          GenBank mRNA AY600518.1 - 22 - 23 2467 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300002112.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Itch

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyubiquitination
          positive regulation of T cell anergy
          ubiquitin-dependent protein catabolic process
          protein ubiquitination
          negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          protein K29-linked ubiquitination
          protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of protein catabolic process
          negative regulation of JNK cascade
          negative regulation of alpha-beta T cell proliferation
          negative regulation of defense response to virus
          protein K63-linked ubiquitination
          protein K48-linked ubiquitination
          regulation of protein deubiquitination
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          ligase activity
          ribonucleoprotein complex binding
          CXCR chemokine receptor binding
          ubiquitin protein ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P006408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155068 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P006408 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P006408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P006408 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46923 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35656 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20897 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20571 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51021 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841324 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841314 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841321 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841315 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841313 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841319 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841318 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841323 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10841301 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300015441.rn.1 TC0300002112.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300015442.rn.1 TC0300002112.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841301 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21630697 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373173 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68906 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline