Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01649193_g1
          See other CDIPT GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cdipt
          Gene Name:
          CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransferase
          Gene Aliases:
          Pis, Pis1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 198409186 - 198413497 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01649193_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cdipt
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138899.2 NP_620254.1 4 - 5 810 82
          XM_006230208.1 XP_006230270.1 4 - 5 984 82
          GenBank mRNA BC070876.1 - 4 - 5 810 7096385 82
          D82928.1 - 4 - 5 558 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002613.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cdipt

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phosphatidylinositol biosynthetic process
          CDP-diacylglycerol metabolic process
          CDP-diacylglycerol-inositol 3-phosphatidyltransferase activity
          diacylglycerol binding
          manganese ion binding
          carbohydrate binding
          alcohol binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P624382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160168 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P624382 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P624382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P624382 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P624382 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700250418 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700250418 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710988 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710987 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10710985 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387900_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387900_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387900_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387900_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100020301.rn.1 TC0100002613.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100020303.rn.1 TC0100002613.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100020306.rn.1 TC0100002613.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100020302.rn.1 TC0100002613.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100020304.rn.1 TC0100002613.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387900_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387900_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710985 - -
          Rat Genome U34 Set D82928_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22371012 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358667 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70339 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline