Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01750807_m1
          See other CLTC GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cltc
          Gene Name:
          clathrin, heavy chain (Hc)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 74014560 - 74070575 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01750807_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cltc
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019299.1 NP_062172.1 30 - 31 4998 88
          XM_006247107.2 XP_006247169.1 32 - 33 5331 88
          XM_006247108.2 XP_006247170.1 31 - 32 5327 88
          XM_006247109.2 XP_006247171.1 31 - 32 5309 88
          XM_008768108.1 XP_008766330.1 30 - 31 5546 88
          GenBank mRNA J03583.1 - 30 - 31 4998 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003472.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cltc

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          vesicle coat protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast differentiation
          intracellular protein transport
          receptor-mediated endocytosis
          Golgi organization
          mitotic nuclear division
          vesicle-mediated transport
          receptor internalization
          transferrin transport
          negative regulation of hyaluronan biosynthetic process
          negative regulation of protein localization to plasma membrane
          double-stranded RNA binding
          structural molecule activity
          protein binding
          protein C-terminus binding
          protein kinase binding
          ankyrin binding
          heat shock protein binding
          clathrin light chain binding
          peptide binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124925 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12011 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12011 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12011 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701484914 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101210 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17547 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87941 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68035 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701484914 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745957 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745956 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745968 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745970 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745960 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745965 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745969 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745958 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745955 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745959 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745954 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745953 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10745940 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398842_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398842_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398842_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398842_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000031125.rn.1 TC1000003472.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000031126.rn.1 TC1000003472.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398842_at - -
          Rat Expression Set 230 1398842_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745940 - -
          Rat Genome U34 Set J03583_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21192168 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374305 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60737 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline