Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01753224_gH
          See other ETV5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Etv5
          Gene Name:
          ets variant 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 82194657 - 82252145 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01753224_gH
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Etv5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107082.1 NP_001100552.1 11 - 12 1350 69
          XM_008768798.1 XP_008767020.1 11 - 12 1363 69

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          winged helix/forkhead transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          neuromuscular synaptic transmission
          locomotory behavior
          cellular response to oxidative stress
          positive regulation of neuron differentiation
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          male germ-line stem cell asymmetric division
          regulation of synapse organization
          positive regulation of glial cell proliferation
          regulation of branching involved in mammary gland duct morphogenesis
          skeletal muscle acetylcholine-gated channel clustering
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          molecular_function
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P635089 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P263117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 182606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134507 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P263117 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P635089 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P263117 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P635089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P263117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P635089 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P263117 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P635089 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72578 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62471 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752039 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752035 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752041 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752043 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752044 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752045 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752036 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752040 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752042 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752038 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10752034 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382122_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382122_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383447_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383447_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382122_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382122_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383447_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383447_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100005005.rn.1 TC1100000892.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100005002.rn.1 TC1100000892.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100005003.rn.1 TC1100000892.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100005006.rn.1 TC1100000892.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100005004.rn.1 TC1100000892.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1383447_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383447_at - -
          Rat Expression Set 230 1382122_at - -
          Rat Expression Set 230 1382122_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752034 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI030078_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI101323_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20835964 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline