Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01756006_m1
          See other ICE1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ice1
          Gene Name:
          interactor of little elongation complex ELL subunit 1
          Gene Aliases:
          RGD1309747
          Chromosome Location:
          Chr.1: 35280481 - 35322769 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01756006_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ice1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_225143.7 XP_225143.5 18 - 19 6701 108

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          positive regulation of protein complex assembly
          snRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          snRNA transcription from RNA polymerase III promoter
          positive regulation of transcription from RNA polymerase III promoter
          positive regulation of intracellular protein transport
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P143161 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P143161 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P143161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P143161 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P485227 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793284 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793289 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793283 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793286 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793288 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793303 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377157_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377157_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377157_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377157_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377157_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377157_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793280 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA924396_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21093501 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21463026 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373807 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56695 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline