Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01773336_m1
          See other VOM2R42 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vom2r42
          Gene Name:
          vomeronasal 2 receptor, 42
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 149132320 - 149175214 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01773336_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vom2r42
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001099511.1 NP_001092981.1 2 - 3 438 197

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100005985.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101219 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P492067 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723483 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723468 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723486 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723484 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723471 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723487 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10723478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10723466 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100047719.rn.1 TC0100005985.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100047716.rn.1 TC0100005985.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100047718.rn.1 TC0100005985.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100047714.rn.1 TC0100005985.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100047717.rn.1 TC0100005985.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100047715.rn.1 TC0100005985.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723466 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21061619 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline