Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01774272_g1
          See other RT1-N3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RT1-N3
          Gene Name:
          RT1 class Ib, locus N3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 3165589 - 3170951 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01774272_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RT1-N3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008855.2 NP_001008855.1 7 - 8 1343 144
          GenBank mRNA BC158567.1 - 7 - 8 1316 9090368 144
          FQ228139.1 - 7 - 8 1235 144
          L23128.1 - 7 - 8 1347 144

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000087.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene RT1-N3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          major histocompatibility complex protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity
          antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
          immune response
          receptor binding
          peptide antigen binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P139947 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P139947 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P139947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P139947 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P521707 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827801 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827799 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827800 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827797 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827798 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10827796 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370400_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370400_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387839_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387839_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370400_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370400_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000000468.rn.1 TC2000000087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000000469.rn.1 TC2000000087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000000467.rn.1 TC2000000087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000000472.rn.1 TC2000000087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000000474.rn.1 TC2000000087.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000000475.rn.1 TC2000000087.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370400_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370400_at - -
          Rat Expression Set 230 1387839_at - -
          Rat Expression Set 230 1387839_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10827796 - -
          Rat Genome U34 Set L23128_g_at - -
          Rat Genome U34 Set L23128_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA818887_at - -
          Rat Genome U34 Set AA848333_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21271721 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368471 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline