Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01786178_m1
          See other MYOCD GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Myocd
          Gene Name:
          myocardin
          Gene Aliases:
          Mycd
          Chromosome Location:
          Chr.10: 51683534 - 51781427 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01786178_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Myocd
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_182667.2 NP_872608.1 12 - 13 2494 99
          XM_006246582.2 XP_006246644.1 13 - 14 5079 99
          XM_006246583.2 XP_006246645.1 14 - 15 5123 99

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003014.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protein Kinase 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Myocd

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of cell growth by extracellular stimulus
          vasculogenesis
          response to hypoxia
          cardiac ventricle development
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in myocardial precursor cell differentiation
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          heart development
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          negative regulation of cardiac muscle cell apoptotic process
          negative regulation of myotube differentiation
          positive regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          regulation of histone acetylation
          hepatic stellate cell activation
          muscle cell differentiation
          positive regulation of DNA binding
          cellular component maintenance
          regulation of myoblast differentiation
          negative regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of smooth muscle contraction
          lung alveolus development
          digestive tract development
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          smooth muscle cell differentiation
          regulation of smooth muscle cell differentiation
          positive regulation of smooth muscle cell differentiation
          cardiac muscle cell differentiation
          ventricular cardiac muscle cell differentiation
          uterus development
          urinary bladder development
          cell growth involved in cardiac muscle cell development
          cellular response to growth factor stimulus
          cellular response to hypoxia
          ductus arteriosus closure
          negative regulation of beta-amyloid clearance
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in smooth muscle cell differentiation
          positive regulation of cardiac vascular smooth muscle cell differentiation
          positive regulation of cardiac muscle cell differentiation
          negative regulation of skeletal muscle cell differentiation
          core promoter sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II transcription factor binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          molecular_function
          transcription coactivator activity
          protein binding
          transcription factor binding
          histone acetyltransferase binding
          histone deacetylase binding
          R-SMAD binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P16168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93134 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16168 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P16168 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P479899 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17943 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26314 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91315 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12617 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27012 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91226 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93386 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49622 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743666 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743665 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743660 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743661 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743662 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10743652 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385125_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385125_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385125_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385125_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000026571.rn.1 TC1000003014.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000026570.rn.1 TC1000003014.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1385125_at - -
          Rat Expression Set 230 1385125_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743652 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21937963 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361164 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51696 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline