Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02104730_s1
          See other CNDP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cndp1
          Gene Name:
          carnosine dipeptidase 1 (metallopeptidase M20 family)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.18: 81466717 - 81512839 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02104730_s1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cndp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001007687.1 NP_001007688.1 11 2390 132
          XM_006255009.2 XP_006255071.1 12 4112 132
          XM_006255010.2 XP_006255072.1 11 3948 132
          XM_008772135.1 XP_008770357.1 12 2412 132
          GenBank mRNA BC081877.1 - 11 2390 7107931 132

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cndp1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          carboxypeptidase activity
          metallopeptidase activity
          dipeptidase activity
          tripeptidase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P110941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101173 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P110941 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P110941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P110941 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P262764 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53262 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79947 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77855 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805539 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805531 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805532 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805538 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10805527 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390569_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390569_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390569_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390569_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800012742.rn.1 TC1800001827.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800012743.rn.1 TC1800001827.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390569_at - -
          Rat Expression Set 230 1390569_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10805527 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231438_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22000312 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363987 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52547 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline